Merck
MAT428501238
Matrix Scientific
6-Chloro-2,3-difluorophenylacetonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.58
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(6-chloro-2,3-difluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H4ClF2N/c9-6-1-2-7(10)8(11)5(6)3-4-12/h1-2H,3H2
Klucz InChI
DZNGMYTZQJRVAF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/117759.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/117759.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)