Merck
MAT379361576
Matrix Scientific
Morpholine-4-carbothiohydrazide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.23
Numer MDL:
mp
192
Iupac Name
4-morpholinecarbothiohydrazide
Inchi Code
1S/C5H11N3OS/c6-7-5(10)8-1-3-9-4-2-8/h1-4,6H2,(H,7,10)
Klucz InChI
ACWSTHNVQZSSGQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/085709.html
Melting Point
192
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/085709.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)