Merck
MAT379359693
Matrix Scientific
5-Bromo-3-(1H-pyrrol-1-yl)pyridin-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.09
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-3-(1H-pyrrol-1-yl)-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C9H8BrN3/c10-7-5-8(9(11)12-6-7)13-3-1-2-4-13/h1-6H,(H2,11,12)
Klucz InChI
WCKNBUSVKFPHEW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/083830.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/083830.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)