Merck
MAT379356526
Matrix Scientific
8-(Benzyloxy)quinoline-2-carbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.3
Numer MDL:
Iupac Name
8-(benzyloxy)-2-quinolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C17H13NO2/c19-11-15-10-9-14-7-4-8-16(17(14)18-15)20-12-13-5-2-1-3-6-13/h1-11H,12H2
Klucz InChI
DNRDUAQLBRLDGI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/080669.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/080669.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)