Merck
MAT372247621
Matrix Scientific
3-(2-Fluoroethoxy)azetidine trifluoroacetate salt
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.16
Numer MDL:
Iupac Name
3-(2-fluoroethoxy)azetidine trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C5H10FNO.C2HF3O2/c6-1-2-8-5-3-7-4-5;3-2(4,5)1(6)7/h5,7H,1-4H2;(H,6,7)
Klucz InChI
GCDCXUXCBSGDSX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/049446.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/049446.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)