Merck
MAT370170164
Matrix Scientific
4'-Methyl-[1,4']bipiperidinyl dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.23
Numer MDL:
Iupac Name
4'-methyl-1,4'-bipiperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2.2ClH/c1-11(5-7-12-8-6-11)13-9-3-2-4-10-13;;/h12H,2-10H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
YWAPNCGBIUSKMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/072013.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/072013.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)