Merck
MAT364047640
Matrix Scientific
2-(3-Pyridin-4-yl-propyl)-azetidine-2-carboxylic acid amide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.29
Numer MDL:
Iupac Name
2-[3-(4-pyridinyl)propyl]-2-azetidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H17N3O/c13-11(16)12(6-9-15-12)5-1-2-10-3-7-14-8-4-10/h3-4,7-8,15H,1-2,5-6,9H2,(H2,13,16)
Klucz InChI
IKWIENIHTCEUQC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/067928.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/067928.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)