Merck
MAT338367566
Matrix Scientific
Ethyl 3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.2
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H13NO2/c1-2-11-8(10)7-6-3-5(6)4-9-7/h5-7,9H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
QJFZMDWMBRUEMA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/066795.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/066795.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)