Merck
MAT333119671
Matrix Scientific
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.24
Numer MDL:
Iupac Name
2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H12N2O2/c1-8-7-9(2)14(13-8)11-6-4-3-5-10(11)12(15)16/h3-7H,1-2H3,(H,15,16)
Klucz InChI
LTPVMKDDNQWFOG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/064493.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/064493.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)