Merck
MAT321761405
Matrix Scientific
3-[(2-Phenylethyl)amino]propanenitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.25
Numer MDL:
bp
133/0.08 Torr
Iupac Name
3-[(2-phenylethyl)amino]propanenitrile
Inchi Code
1S/C11H14N2/c12-8-4-9-13-10-7-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,13H,4,7,9-10H2
Klucz InChI
LVHAIJJWSYXSLW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/059767.html
Boiling point
133/0.08 Torr
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/059767.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)