Merck
MAT321761399
Matrix Scientific
N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-2-(4-isobutylphenyl)propanamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.5
Numer MDL:
Iupac Name
N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-2-(4-isobutylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C23H31NO3/c1-16(2)14-18-6-9-20(10-7-18)17(3)23(25)24-13-12-19-8-11-21(26-4)22(15-19)27-5/h6-11,15-17H,12-14H2,1-5H3,(H,24,25)
Klucz InChI
YQOGXQFQNKOPQX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/059761.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/059761.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)