Merck
MAT309666734
Matrix Scientific
4-Acetylbibenzyl
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.3
Numer MDL:
mp
68-70
Iupac Name
1-[4-(2-phenylethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C16H16O/c1-13(17)16-11-9-15(10-12-16)8-7-14-5-3-2-4-6-14/h2-6,9-12H,7-8H2,1H3
Klucz InChI
KIRXEYNVGWVPRO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/056633.html
Melting Point
68-70
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/056633.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)