Merck
MAT246520556
Matrix Scientific
N-(Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethyl)-4-piperidinecarboxamide hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.78
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
N-(tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethyl)-4-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H22N2O2.ClH/c15-12(11-1-5-13-6-2-11)14-9-10-3-7-16-8-4-10;/h10-11,13H,1-9H2,(H,14,15);1H
Klucz InChI
OZSWERZUAZMXBF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/053557.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/053557.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)