Merck
MAT246517598
Matrix Scientific
4-Chloro-6-(3-piperidinylmethoxy)pyrimidinehydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.15
Numer MDL:
Iupac Name
4-chloro-6-(3-piperidinylmethoxy)pyrimidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14ClN3O.ClH/c11-9-4-10(14-7-13-9)15-6-8-2-1-3-12-5-8;/h4,7-8,12H,1-3,5-6H2;1H
Klucz InChI
ISUWNGVCLFKSBU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/050875.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/050875.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)