Merck
MAT246516985
Matrix Scientific
4-[(2,4-Difluorobenzyl)oxy]piperidinehydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.71
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-(2,4-difluorobenzyloxy)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15F2NO.ClH/c13-10-2-1-9(12(14)7-10)8-16-11-3-5-15-6-4-11;/h1-2,7,11,15H,3-6,8H2;1H
Klucz InChI
ALZJVMGFUXIJNR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/050844.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/050844.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)