Merck
MAT245151946
Matrix Scientific
N-Ethyl-2-methoxyaniline hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.67
Numer MDL:
Iupac Name
N-ethyl-N-(2-methoxyphenyl)amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO.ClH/c1-3-10-8-6-4-5-7-9(8)11-2;/h4-7,10H,3H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
CAJFEKXHUYCQID-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/048767.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/048767.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)