Merck
MAT242635079
Matrix Scientific
2-Morpholin-4-ylmethyl-1H-benzoimidazol-5-ylaminedihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.21
Numer MDL:
Iupac Name
2-(4-morpholinylmethyl)-1H-benzimidazol-5-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N4O.2ClH/c13-9-1-2-10-11(7-9)15-12(14-10)8-16-3-5-17-6-4-16;;/h1-2,7H,3-6,8,13H2,(H,14,15);2*1H
Klucz InChI
CVOFXEXWRPABEY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/018624.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/018624.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)