Merck
MAT239354174
Matrix Scientific
2,4-Difluoro-5-methoxyaniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.14
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2,4-difluoro-5-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H7F2NO/c1-11-7-3-6(10)4(8)2-5(7)9/h2-3H,10H2,1H3
Klucz InChI
GTDAGSPNFKGGKU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/047019.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/047019.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)