Merck
MAT238926420
Matrix Scientific
(2-Methyl-3-phenyltetrahydro-5-isoxazolyl)methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.25
Numer MDL:
mp
78-84
Iupac Name
(2-methyl-3-phenyl-5-isoxazolidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-12-11(7-10(8-13)14-12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-11,13H,7-8H2,1H3
Klucz InChI
GXPUVYUVPAHTIV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/044070.html
Melting Point
78-84
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/044070.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)