Merck
MAT238925208
Matrix Scientific
2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.63
Numer MDL:
mp
93-96
Iupac Name
2-amino-1-(4-chlorophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H10ClNO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-10/h1-4,8,11H,5,10H2
Klucz InChI
QPHAZZJNYDEVHL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/042856.html
Melting Point
93-96
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/042856.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)