Merck
MAT236031868
Matrix Scientific
Fmoc-4,4,4-trifluoro-DL-valine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.36
Numer MDL:
Iupac Name
N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4,4,4-trifluorovaline
Inchi Code
1S/C20H18F3NO4/c1-11(20(21,22)23)17(18(25)26)24-19(27)28-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16-17H,10H2,1H3,(H,24,27)(H,25,26)
Klucz InChI
MEKIPVHGUGHMCC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/041507.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/041507.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)