Merck
MAT196008808
Matrix Scientific
2-Bromo-5-methoxy-4-propoxybenzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.13
Numer MDL:
bp
104
Iupac Name
2-bromo-5-methoxy-4-propoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C11H12BrNO2/c1-3-4-15-11-6-9(12)8(7-13)5-10(11)14-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
YXPUWJRTDYRINR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/039991.html
Boiling point
104
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/039991.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)