Merck
MAT196006230
Matrix Scientific
2-(1-Adamantylamino)ethanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.3
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-(1-adamantylamino)ethanol
Inchi Code
1S/C12H21NO/c14-2-1-13-12-6-9-3-10(7-12)5-11(4-9)8-12/h9-11,13-14H,1-8H2
Klucz InChI
CYDWIRQXNVCQBX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/037436.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/037436.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)