Merck
MAT196005368
Matrix Scientific
3-(3-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.14
Numer MDL:
Iupac Name
3-(3-nitro-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C6H6N4O2/c7-3-1-4-9-5-2-6(8-9)10(11)12/h2,5H,1,4H2
Klucz InChI
UCIMSXFQJXRPGJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/036597.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/036597.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)