Merck
MAT196003996
Matrix Scientific
4-[(3-Methyl-2-butenyl)oxy]piperidinehydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.73
Numer MDL:
Iupac Name
4-[(3-methyl-2-butenyl)oxy]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO.ClH/c1-9(2)5-8-12-10-3-6-11-7-4-10;/h5,10-11H,3-4,6-8H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
KIBCXPPXETZWLZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023249.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023249.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)