Merck
MAT185013384
Matrix Scientific
2-Ethylphenyl 4-piperidinyl ether hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.76
Numer MDL:
Iupac Name
2-ethylphenyl 4-piperidinyl ether hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO.ClH/c1-2-11-5-3-4-6-13(11)15-12-7-9-14-10-8-12;/h3-6,12,14H,2,7-10H2,1H3;1H
Klucz InChI
YLXWYBRONBFZSP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023279.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023279.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)