Merck
MAT184124053
Matrix Scientific
1-(5-Amino-2-methoxy-phenyl)-pyrrolidin-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.24
Numer MDL:
Iupac Name
1-(5-amino-2-methoxyphenyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C11H14N2O2/c1-15-10-5-4-8(12)7-9(10)13-6-2-3-11(13)14/h4-5,7H,2-3,6,12H2,1H3
Klucz InChI
ATWAKSYWVZZWDA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/034647.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/034647.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)