Merck
MAT180937565
Matrix Scientific
3-[(3-Methylbenzyl)oxy]pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.73
Numer MDL:
Iupac Name
3-[(3-methylbenzyl)oxy]pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO.ClH/c1-10-3-2-4-11(7-10)9-14-12-5-6-13-8-12;/h2-4,7,12-13H,5-6,8-9H2,1H3;1H
Klucz InChI
INXZUWKFSHGLQE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023350.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023350.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)