Merck
MAT180695241
Matrix Scientific
N-(4-Isopropylbenzyl)aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.33
Numer MDL:
Iupac Name
N-(4-isopropylbenzyl)aniline
Inchi Code
1S/C16H19N/c1-13(2)15-10-8-14(9-11-15)12-17-16-6-4-3-5-7-16/h3-11,13,17H,12H2,1-2H3
Klucz InChI
HQUPQNBGNMSILW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/031860.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/031860.html