Merck
MAT180695196
Matrix Scientific
4-Chloro-N-(cyclopropylmethyl)aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.66
Numer MDL:
Iupac Name
4-chloro-N-(cyclopropylmethyl)aniline
Inchi Code
1S/C10H12ClN/c11-9-3-5-10(6-4-9)12-7-8-1-2-8/h3-6,8,12H,1-2,7H2
Klucz InChI
WFMRFDUZTOOYKV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/032008.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/032008.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)