Merck
MAT180693323
Matrix Scientific
2-Chloro-5-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.62
Numer MDL:
Iupac Name
2-chloro-5-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)aniline
Inchi Code
1S/C8H7ClN4/c9-7-2-1-6(3-8(7)10)13-4-11-12-5-13/h1-5H,10H2
Klucz InChI
WOHQVUYHPVQGAQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/031102.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/031102.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)