Merck
MAT180692540
Matrix Scientific
4-[(4-Isopropylphenoxy)methyl]piperidinehydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.81
Numer MDL:
Iupac Name
4-[(4-isopropylphenoxy)methyl]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H23NO.ClH/c1-12(2)14-3-5-15(6-4-14)17-11-13-7-9-16-10-8-13;/h3-6,12-13,16H,7-11H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
MZEGDJHSCCVSTK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023114.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023114.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)