Merck
MAT161067245
Matrix Scientific
2-(4-Bromophenoxy)butanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.1
Numer MDL:
Iupac Name
2-(4-bromophenoxy)butanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11BrO3/c1-2-9(10(12)13)14-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6,9H,2H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
SOOHCBKDVIPIIJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/028233.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/028233.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)