Merck
MAT161066033
Matrix Scientific
4-Isopropoxy-3-methoxybenzaldehyde oxime
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.24
Numer MDL:
Iupac Name
4-isopropoxy-3-methoxybenzaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-8(2)15-10-5-4-9(7-12-13)6-11(10)14-3/h4-6,8H,7H2,1-3H3
Klucz InChI
HNFWIFINBCTXMO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026821.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026821.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)