Merck
MAT158503382
Matrix Scientific
2-Ethoxyacetohydrazide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.14
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-ethoxyacetohydrazide
Inchi Code
1S/C4H10N2O2/c1-2-8-3-4(7)6-5/h2-3,5H2,1H3,(H,6,7)
Klucz InChI
NBPLLPBYZXYAMN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026039.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026039.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)