Merck
MAT128014500
Matrix Scientific
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]-3-chlorophenylaminehydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.24
Numer MDL:
Iupac Name
4-(4-tert-butylphenoxy)-3-chlorophenylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H18ClNO.ClH/c1-16(2,3)11-4-7-13(8-5-11)19-15-9-6-12(18)10-14(15)17;/h4-10H,18H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
IERIQMZDGJXONZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/022396.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022396.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)