Merck
MAT113930587
Matrix Scientific
Phenethyl 2-(3-oxo-2-piperazinyl)acetate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.31
Numer MDL:
Iupac Name
2-phenylethyl (3-oxo-2-piperazinyl)acetate
Inchi Code
1S/C14H18N2O3/c17-13(10-12-14(18)16-8-7-15-12)19-9-6-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12,15H,6-10H2,(H,16,18)
Klucz InChI
NLBYZPUORCPDFM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023921.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023921.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)