Merck
MAT113930556
Matrix Scientific
2-[4-(tert-Pentyl)phenoxy]acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.28
Numer MDL:
Iupac Name
(4-tert-pentylphenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C13H18O3/c1-4-13(2,3)10-5-7-11(8-6-10)16-9-12(14)15/h5-8H,4,9H2,1-3H3,(H,14,15)
Klucz InChI
YVDCGOWSUYVCSD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024182.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024182.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)