Merck
MAT113929984
Matrix Scientific
2-[1-(2-Furylmethyl)-3-oxo-2-piperazinyl]-acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.24
Numer MDL:
Iupac Name
[1-(2-furylmethyl)-3-oxo-2-piperazinyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H14N2O4/c14-10(15)6-9-11(16)12-3-4-13(9)7-8-2-1-5-17-8/h1-2,5,9H,3-4,6-7H2,(H,12,16)(H,14,15)
Klucz InChI
YDJCMWZZRHTEMF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024007.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024007.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)