Merck
MAT113929827
Matrix Scientific
4-(4-Methoxy-3-methylphenyl)piperidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.3
Numer MDL:
Iupac Name
4-(4-methoxy-3-methylphenyl)piperidine
Inchi Code
1S/C13H19NO/c1-10-9-12(3-4-13(10)15-2)11-5-7-14-8-6-11/h3-4,9,11,14H,5-8H2,1-2H3
Klucz InChI
LFSVHCZJBFRGKH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/021775.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/021775.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)