Merck
MAT113929702
Matrix Scientific
1-[2-(Methylsulfonyl)phenyl]piperidin-4-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.34
Numer MDL:
Iupac Name
1-[2-(methylsulfonyl)phenyl]-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C12H17NO3S/c1-17(15,16)12-5-3-2-4-11(12)13-8-6-10(14)7-9-13/h2-5,10,14H,6-9H2,1H3
Klucz InChI
CPOTZOROIHZGFU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024395.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024395.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)