Merck
MAT113928291
Matrix Scientific
4-(2,4-Dichlorophenoxy)butanohydrazide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.12
Numer MDL:
Iupac Name
4-(2,4-dichlorophenoxy)butanohydrazide
Inchi Code
1S/C10H12Cl2N2O2/c11-7-3-4-9(8(12)6-7)16-5-1-2-10(15)14-13/h3-4,6H,1-2,5,13H2,(H,14,15)
Klucz InChI
RDBMCLKAWBSLHK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023972.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023972.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)