Merck
MAT113926955
Matrix Scientific
5-Bromo-2-(hexyloxy)benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.18
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-(hexyloxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H17BrO3/c1-2-3-4-5-8-17-12-7-6-10(14)9-11(12)13(15)16/h6-7,9H,2-5,8H2,1H3,(H,15,16)
Klucz InChI
QHRNNKWZVDZLRA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024102.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024102.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)