Merck
MAT113926692
Matrix Scientific
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.09
Numer MDL:
mp
157-158
Iupac Name
4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H5BrF3NO2S/c8-4-1-2-6(15(12,13)14)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H,(H2,12,13,14)
Klucz InChI
AHFGKYBAYSEBPR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023797.html
Melting Point
157-158
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023797.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)