Merck
MAT113926365
Matrix Scientific
4-(4-Bromophenoxy)piperidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.14
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-(4-bromophenoxy)piperidine
Inchi Code
1S/C11H14BrNO/c12-9-1-3-10(4-2-9)14-11-5-7-13-8-6-11/h1-4,11,13H,5-8H2
Klucz InChI
KELAIWLMVFYRJD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023294.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023294.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)