Merck
MAT089758065
Matrix Scientific
2,5-Dimethoxybenzenesulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.25
Numer MDL:
mp
150-152
Iupac Name
2,5-dimethoxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H11NO4S/c1-12-6-3-4-7(13-2)8(5-6)14(9,10)11/h3-5H,1-2H3,(H2,9,10,11)
Klucz InChI
MMHMYFWOECSGDR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/020956.html
Melting Point
150-152
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/020956.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)