Merck
MAT089757330
Matrix Scientific
2-(2-Chloroethyl)piperidine-1-carboxylic acidethyl ester
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.71
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
ethyl 2-(2-chloroethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H18ClNO2/c1-2-14-10(13)12-8-4-3-5-9(12)6-7-11/h9H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
LEYIPJCZAUNTHU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/020168.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/020168.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)