Merck
MAT062354765
Matrix Scientific
[(1-Methylpiperidin-4-yl)methyl]-(pyridin-4-ylmethyl)amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.33
Numer MDL:
Iupac Name
(1-methyl-4-piperidinyl)-N-(4-pyridinylmethyl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H21N3/c1-16-8-4-13(5-9-16)11-15-10-12-2-6-14-7-3-12/h2-3,6-7,13,15H,4-5,8-11H2,1H3
Klucz InChI
SANIFFZOCWUKQF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/016439.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/016439.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)