Merck
MAT062354565
Matrix Scientific
2-Trifluoromethyl-3H-benzoimidazol-5-ylaminehydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.61
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazol-6-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H6F3N3.ClH/c9-8(10,11)7-13-5-2-1-4(12)3-6(5)14-7;/h1-3H,12H2,(H,13,14);1H
Klucz InChI
CELIWBMVPASHHG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/011728.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/011728.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)