Merck
MAT062353382
Matrix Scientific
1-(2-Methoxy-benzyl)-piperazinehydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.75
Numer MDL:
Iupac Name
1-(2-methoxybenzyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N2O.ClH/c1-15-12-5-3-2-4-11(12)10-14-8-6-13-7-9-14;/h2-5,13H,6-10H2,1H3;1H
Klucz InChI
JOFJCFSMTNJALX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/008081.html
Piktogramy
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008081.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)